Drukuj
Biofotometry, BioPhotometer® D30
Dostawca: Eppendorf
BioPhotometer®
634-0838EA 0 PLN
634-0838 634-0808 634-0927 634-0839
Biofotometry, BioPhotometer® D30
Spektrofotometry i fotometry Biofotometry
BioPhotometer D30 jest trzecią generacją BioPhotometer z Eppendorf o stałej długości fali, idealny do rutynowych aplikacji. Wyniki wraz z należącymi do nich wartościami pomiarowymi pokazane w postaci przeglądu, dzięki czemu gwarantowana jest bezbłędna praca.
  • Ksenonowa lampa błyskowa o bardzo długiej żywotności
  • Okno pomocy z objaśnieniem danego etapu pracy w jednym z 5 języków: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim
In a defined range, additional data are collected and shown extrapolated, allowing for contamination in the sample to be quickly identified.
Dodatkowe informacje: Aparat dostarczany jest z kablem zasilającym i instrukcji obsługi.