Drukuj
Biofotometry, BioSpectrometer® podstawowy
Dostawca: Eppendorf
BioSpectrometer®
634-0811EA 0 PLN
EPPE6135000.033 634-0811 EPPE6135000.907 634-0779 EPPE6135000.025
Biofotometry, BioSpectrometer® podstawowy
Spektrofotometry Biofotometry
BioSpectrometer jest niewielkim spektrofotometrem o zwartej budowie, za pomocą którego można wykonywać pomiary w zakresie promieniowania UV i Vis.
  • Ksenonowa lampa błyskowa o bardzo długiej żywotności
  • Fabrycznie zaprogramowane metody umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy
  • Kierowane przez oprogramowanie etapy badań w celu zminimalizowania wystąpienia błędów
  • Bezpośrednia obsługa w urządzeniu, nie potrzeba komputera
  • Wbudowana pamięć metod i wyników
Urządzeniem można przeprowadzać analizę spektralną lub pomiary długości fal w zakresie.
Applications include nucleic acid quantification and direct protein quantification, microvolume measurement, bacteria growth, colorimetric assays, cytotoxicity assays.
Dodatkowe informacje: Aparat dostarczany jest z kablem zasilającym, 4 kuwetami i instrukcji obsługi.