Drukuj
Rotator 3-D
Dostawca: VWR Collection
VWR®
444-0759EA 7380 PLN
444-0759 444-0760 VWRU12620-918 444-0761
Rotator 3-D
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Niskoprofilowy rotator 3-D-precyzyjna kontrola prędkości; płynna praca zapobiegająca pienieniu; trzy rodzaje ruchów. Aluminiowa podstawa zapewnia trwałość i stabilność urządzenia. Specjalnie zaprojektowane kanały znajdujące się w obudowie, zapobiegają przedostaniu się cieczy do wnętrza urządzenia. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia elektroniczną regulację kąta nachylenia, co pozwala użytkownikowi na łatwe dostosowanie kąta od 0 do 20°, podczas pracy urządzenia. Precyzyjna kontrola prędkości zapewnia płynny ruch falowy do 1rpm.
  • Elektroniczna regulacja nachylenia od 0 do 20° podczas pracy urządzenia
  • Wyświetlacz LED prędkości, kąta nachylenia i czasu jednocześnie
  • Timer od 1 sek do 160 h, z dźwiękowym alarmem informującym o zakończeniu pracy
  • Może być używana w temperaturze -10 do +60 °C (maks. wilgotność względna 80%, ) w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO₂
Rotator posiada dotykowy panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem LED. Urządzenie zapewnia powtarzalne i dokładne wyniki. Wyświetlacz czasu pracy wraz z programowaniem. Pamięć ostatnich ustawień, nawet po awarii zasilania. Zabezpieczenie przed przeciążeniem - sygnał dźwiękowy i wizualny. Funkcja powolnego zwiększania prędkości do zadanej wartości, w celu uniknięcia rozpryskiwania zawartości naczyń. Urządzenie z łatwością mieści się pod większością dygestoriów i w inkubatorach, jest idealne do próbek krwi, ekstrakcji DNA czy technik blottingu.
Informacje dodatkowe: Dostarczana z gumową antypoślizgową matą o wymiarach 299×222 mm do płytek Petriego. Platformę piętrową należy zamówić oddzielnie.
Uwaga: * Uwaga: Maksymalna prędkość/kąt nachylenia może się zmienić w przypadku pełnego lub nierównomiernego obciążenia.
** Środek platformy