Drukuj
Pudełko na szkiełka, Q Path®
Dostawca: VWR, part of Avantor
Q Path®
631-1079EA 1400 PLN
631-1079
Pudełko na szkiełka, Q Path®
Pudełka na szkiełka
Pudełko na pięć szkiełek zapobiegające pękaniu lub sklejaniu szkiełek. Może być używane do rozmazów cytologicznych.