  • Kryteria
    • Na stanie (12)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Termometry cyfrowe do zastosowań specjalnych
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digital thermometer for refrigerators and freezers.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Czytnik kart pamięci (w zestawie) podłącza się do dowolnego portu USB w celu natychmiastowego zgrania raportu. Raporty tekstowe obejmują datę/czas i o...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Te bardzo dokładne termometry monitorują temperaturę w lodówce i zamrażarce jednocześnie lub w dwóch różnych miejscach lodówki. buforowany czujnik tem...
Producent:  VWR Collection
Opis:   USB Traceable® śledzi LN2 Termometry do rejestrowania danych monitorują temperaturę w ciekłym azocie Dewary, zapewniając spełnienie krio wy...
Numer katalogowy: (620-9100)
Producent:  VWR Collection
Opis:   This thermometer ensures proper cleaning by providing proof that the temperature regulation of achieving 82 °C is met during dishwashing. Designed for...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These digital thermometers are designed for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators. Bottle pro...
Producent:  VWR Collection
Opis:   These USB Traceable® excursion trac LN2 data logging thermometers monitor the temperature in the liquid nitrogen Dewars, covering cryogenic...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometr ten dokładnie monitoruje temperaturę w zamrażarkach, chłodziarkach, inkubatorach i komorach symulujących warunki środowiska. Butelka i zawar...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 19
  1  2  3  Następny