Drukuj
Wyszukano: Mierniki zasolenia
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ATAGO
Opis: These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Numer katalogowy: (ATAG4211)
Producent: ATAGO
Opis: This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (LOVI194804-16)
Producent: Lovibond
Opis: The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (EUTEECOSALTTEST)
Producent: EUTECH
Opis: This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (EBRO1340-5211)
Producent: EBRO
Opis: The SSX 210 salt meter is used to measure the salt content in semi-solid food products, such as meat, cold cuts, cheese, salads etc. To achieve this, ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HORI3200689158)
Producent: HORIBA
Opis: This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HORI3999960128)
Producent: HORIBA
Opis: This waterproof meter features a unique flat sensor that enables quick, accurate and direct measurements of micro samples as small as 0,12 ml. The sen...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom