Drukuj
Wyszukano: Czujniki temperatury
81  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Ultra-accurate K-type probe, Immersja, Przyłącze: SMP, −65…+550 °C, Ø×Dł.: 1,5×130 mm
Numer katalogowy: (620-1666)
Producent: VWR Collection
Opis: Sonda termometru, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Producent: VWR Collection
Opis: Czujnik temperatury, VWR®
Numer katalogowy: (620-1754)
Producent: VWR Collection
Opis: Replacement probe, VWR®
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (620-2810)
Producent: VWR Collection
Opis: Optimise performance of thermometer.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Czujnik temperatury, VWR®, Płyny, powietrze, gazy & substancje półstałe, −50…+700 °C, Ø×Dł.: 3,30×190,5 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Numer katalogowy: (462-0553)
Producent: VWR Collection
Opis: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Ultra-accurate probe (PT), VWR®, Przenikanie, −70…+200 °C, Ø×Dł.: 3×100 mm
Numer katalogowy: (620-1987)
Producent: VWR Collection
Opis: Sonda termometru, Traceable®, Płyny, powietrze, gazy & substancje półstałe, −50...+150 °C, Ø×Dł.: — mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: TESTO
Opis: Precision probe, −40…+300 °C, Ø×Dł.: 4×295 mm
Producent: WTW
Opis: Temperature Probe, TFK 325/HC
Numer katalogowy: (620-0745)
Producent: TESTO
Opis: Czujnik temperatury, −200...+300 °C
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (NABE801200000)
Producent: NABERTHERM GMBH
Opis: This thermocouple is suitable for muffle furnaces.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: TESTO
Opis: Czujnik temperatury, −50...+300 °C, 160 mm, Ø×Dł.: 5×160 mm
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom