Drukuj
VWR® Papier do ochrony ławki
Dostawca: VWR
VWR®
631-1059EA 41.8 PLN
631-1059
VWR® Papier do ochrony ławki
Ochraniacze powierzchni Ochraniacze powierzchni
Bardzo chłonna bibuła zabezpieczająca powierzchnie i blaty robocze.
  • Opakowanie pyłoszczelne
  • Bardzo miękka
  • Zapobiega to zarysowaniu czyszczonej powierzchni