Drukuj
Probówki PCR, 0,2 ml
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
732-0548EA 242 PLN
732-0548 732-0547
Probówki PCR, 0,2 ml
Probówki Probówki do PCR
PP, 0,2 ml. Pasujące do większości popularnych modeli termocyklerów.
  • Wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA
  • Dostępne z wieczkami wypukłymi lub płaskimi
Available with domed or flat caps.