Drukuj
VWR® Wytrząsarka kołyskowa
Dostawca: VWR
VWR®
444-0756EA 4850 PLN
VWRU12620-908 444-0756 444-0758 444-0757
VWR® Wytrząsarka kołyskowa
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Niskoprofilowa wytrząsarka kołyskowa może być używana pod większością dygestoriów i w inkubatorach. Aluminiowa podstawa zapewnia trwałość i stabilność urządzenia. Specjalnie zaprojektowane kanały znajdujące się w obudowie, zapobiegają przedostaniu się cieczy do wnętrza urządzenia. Precyzyjna kontrola prędkości zapewnia płynny ruch kołyszący do 1 min⁻¹.
  • Elektroniczna regulacja nachylenia od 0 do 15° podczas pracy urządzenia
  • Wyświetlacz LED prędkości, kąta nachylenia i czasu jednocześnie
  • Timer od 1 sek do 160 h, z dźwiękowym alarmem informującym o zakończeniu pracy
  • Może być używana w temperaturze –10 do +60 °C (maks. wilgotność względna 80%, ) w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO₂
Wytrząsarka posiada dotykowy panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem LED. Urządzenie zapewnia powtarzalne i dokładne wyniki. Wyświetlacz czasu pracy wraz z programowaniem. Pamięć ostatnich ustawień, nawet po awarii zasilania. Zabezpieczenie przed przeciążeniem - sygnał dźwiękowy i wizualny. Funkcja powolnego zwiększania prędkości do zadanej wartości, w celu uniknięcia rozpryskiwania zawartości naczyń. Urządzenie jest idealne do hodowli komórek, do barwienia i odbarwiania żeli, do procesu hybrydyzacji, w hematologii i do technik blottingu.
Dodatkowe informacje: Dostarczana z gumową antypoślizgową matą o wymiarach 324×254 mm. Platformę piętrową należy zamówić oddzielnie.
Uwaga: Uwaga: Maksymalna prędkość/kąt nachylenia może się zmienić w przypadku pełnego lub nierównomiernego obciążenia.
Środek platformy.