Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Pipety serologiczne, Shortie
Dostawca: BELLCO GLASS INC.
These serological pipettes are manufactured from Type 1 borosilicate glass.
  • Shorter length facilitates use under biological hoods
  • Plain top promotes rapid, even flow (use rubber bulb to fill)
  • Calibrated to tip
  • Tempered tip; to deliver, blow out
  • Will withstand repeated autoclaving
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pojemność Podziałka Wysokość Kod barwny Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5 × 0,1 ml 0,1 ml 160 mm Niebieski 18 BELC1224-05010
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość