Drukuj
Organizer z szufladami, Q Path®
Dostawca: VWR, part of Avantor
Q Path®
631-1072EA 4420 PLN
631-1072
Organizer z szufladami, Q Path®
Pudełka Pudełka do przechowywania
Organizer z 2 metalowymi szufladami do umieszczania kaset
  • Na 2×700 kaset
  • Waga: 16 kg