  • Kryteria
    • Na stanie (12)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
termometry-tarczowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry umożliwiają pomiary w grzejnikach, wentylacji, klimatyzacji, szkolnictwie, przetwórstwie i przechowywaniu żywności i napojów oraz w zastoso...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometr z tarczą analogową pokazuję temperatury lodówek, zamrażarek i innych urządzeń
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (620-0920)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ten termometr posiada kolorową skale na białym tle i pokrętło resetujące umożliwiające szybkie i wielokrotne odczyty. Zastosowanie w pomiarach wewnętr...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (AMART110410)
Producent:  AMARELL, ARNO
Opis:   Termometr bimetaliczny wykonany z mosiądzu. Osłona skali wykonana ze szkła. Jest wykorzystywany w przemysłach grzewczych i fabrykach przemysłowych.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (AMARZ640870)
Producent:  AMARELL, ARNO
Opis:   TERMOMETR DO BASENU, CZERWONE WYPEŁNIENIE, ZAKRES 0:40°C, DŁ. 190MM 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SIMETM0015)
Producent:  TQC
Opis:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Bel-Art
Opis:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAB613104100)
Producent:  Bel-Art
Opis:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny