Drukuj
VWR® Mieszadełka magnetyczne w zestawach
Dostawca: VWR
VWR®
442-0515EA 557 PLN
442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0522 442-0513 442-0514 442-0520 442-0521 442-0519
VWR® Mieszadełka magnetyczne w zestawach
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Zestaw Oktaedryczny 1, pokryty PTFE, 12 oktagonalnych mieszadełek magnetycznych z pierścieniem w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po dwa mieszadełka o wymiarach, dł.×Ø (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 i 64×10.
Zestaw Krzyżykowy, pokryty PTFE, 5 krzyżykowych mieszadełek magnetycznych. Zestaw zawiera po jednym mieszadełku o wymiarach, dł.×Ø (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 i 38×38.
Zestaw Oval 1, pokryty PTFE, 12 owalnych mieszadełek magnetycznych w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po dwa mieszadełka o wymiarach, dł.×Ø (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 i 35×13 oraz po jednym o wymiarach, dł.×Ø (mm): 50×17 i 70×27.
Zestaw Oval 2, pokryty PTFE, 13 owalnych mieszadełek magnetycznych w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po dwa mieszadełka o wymiarach, dł.×Ø (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20 i 50×20 oraz jedno o wymiarach, dł.×Ø (mm): 70×20.
Zestaw Kolorowy Mikro, pokryty PTFE , 12 kolorowych mikro mieszadełek magnetycznych w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po jednym mieszadełku z każdego koloru (niebieski/czerwony/żółty) o wymiarach, dł.×Ø (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 i 10×3.
Zestaw Kolorowy Standard, pokryty PTFE, 24 kolorowe oktagonalne mieszadełka magnetyczne z pierścieniem w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po jednym mieszadełku z każdego koloru (niebieski/czerwony/żółty) o wymiarach, dł.×Ø (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 i 75×13.
Zestaw Polygon 1, pokryty PTFE, 18 cylindrcznych mieszadełek magnetycznych w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po dwa mieszadełka o wymiarach, dł.×Ø (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 i 80×10.
Zestaw Polygon 2, pokryty PTFE, 18 cylindrycznych mieszadełek magnetycznych w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po dwa mieszadełka o wymiarach, dł.×Ø (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 i 70×10.
Zestaw Mix 1, pokryty PTFE, 22 cylindryczne mieszadełka magnetyczne, 16 ze zdejmowanym pierścieniem w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po dwa mieszadełka o wymiarach, dł.×Ø (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 i 51×10. oraz po jednym mieszadełku o wymiarach, dł.×Ø (mm): 32×8, 32×10, 38×10 i 45×8.
Zestaw Mix 2, pokryty PTFE. 14 mieszadełek magnetycznych: 4 mikro i 10 oktagonalnych z pierścieniem w praktycznym, przezroczystym pudełku. Zestaw zawiera po dwa mieszadełka o wymiarach, dł.×Ø (mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 i 51×10.