Drukuj
Wytrząsarka z możliwością inkubowania o ruchu kołyszącym
Dostawca: VWR Collection
VWR®
444-0764EA 11760 PLN
444-0764 444-0763 444-0762
Wytrząsarka z możliwością inkubowania o ruchu kołyszącym
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Wytrząsarka z możliwością inkubowania łączy płynny ruch kołysania i inkubację w jednym kompaktowym urządzeniu. Specjalnie zaprojektowane kanały znajdujące się w obudowie, zapobiegają przedostaniu się cieczy do wnętrza urządzenia.Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia elektroniczną regulację kąta nachylenia, co pozwala użytkownikowi na łatwe dostosowanie kąta od 0 do 15° podczas pracy urządzenia. Regulator temperatury PID pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury od temperatury otoczenia +5 do 65 °C.
  • Elektroniczna regulacja nachylenia od 0 do 15 ° C podczas pracy urządzenia
  • Wyświetlacz LED temperatury, prędkości, kąta nachylenia i czasu jednocześnie
  • Timer od 1 sek do 160 h, z dźwiękowym alarmem informującym o zakończeniu pracy
  • Może być używana w temperaturze 5 do 40 ° C (maks. wilgotność względna 80%, ) w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2
Łatwe w obsłudze elementy sterujące pozwalają na precyzyjne ustawianie temperatury z dokładnością do 1 °C. Precyzyjna kontrola prędkości zapewnia płynny ruch kołyszący do 1rpm. Dotykowy panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem LED temperatury, prędkości, kąta nachylenia i czasu pozwala operatorowi wyświetlić wszystkie ustawienia jednocześnie. Urządzenie zapewnia powtarzalne i dokładne wyniki. Dioda ostrzegawcza zapala się gdy temperatura powietrza w komorze przekroczy 40 °C i gaśnie gdy temperatura spadnie poniżej 40 °C.
Pokrywa z poliwęglanu umożliwia stałą obserwację próbek bez konieczności jej otwierania. Wyświetlacz czasu pracy wraz z programowaniem. Pamięć ostatnich ustawień, nawet po awarii zasilania. Zabezpieczenie przed przeciążeniem - sygnał dźwiękowy i wizualny. Funkcja powolnego zwiększania prędkości do zadanej wartości, w celu uniknięcia rozpryskiwania zawartości naczyń. Urządzenie jest idealne do hodowli komórek, do barwienia i odbarwiania żeli, do procesu hybrydyzacji, w hematologii i do technik blottingu.
Informacje do zamówienia: Dostarczana bez akcesoriów. Mat? nale?y zamówi? oddzielnie.
Uwaga: * Uwaga: Maksymalna prędkość/kąt nachylenia może się zmienić w przypadku pełnego lub nierównomiernego obciążenia.
** Środek platformy
* Uwaga: Maksymalna prędkość/kąt nachylenia może się zmienić w przypadku pełnego lub nierównomiernego obciążenia.
** Środek platformy