Drukuj
Złącza rurowe, kształt Y, POM
Dostawca: Semadeni
SEMA0388EA 60.2 PLN
SEMA0388 SEMA0490
Złącza rurowe, kształt Y, POM
Okucia i złącza
Connectors, Y-shaped, made of POM, white.
  • Temperature resistant up to 100 °C
  • Sturdy
  • Good chemical resistance