Drukuj
Fartuch laboratoryjny, SPP, VWR®
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
113-8297EA 494 PLN
113-8297 113-8299 113-8303 113-8304 113-8759 113-8298 113-8302
Fartuch laboratoryjny, SPP, VWR®
Odzież jednorazowa
Fartuch jednorazowy z materiału SPP
  • Z kołnierzem
  • Mankiety zapinane na napy
  • Dwie kieszenie.
Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Gramatura: 45/30 g/m²