Drukuj
Cyclopentadienyltitanium trichloride 99%
Niebezpieczeństwo
ACRO215770025EA 400 PLN
ACRO215770025 ACRO215770100
Cyclopentadienyltitanium trichloride 99%
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Formuła: C₅Cl₃Ti
MW: 214,28 g/mol
Temp. topnienia: 170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003724
Numer CAS: 1270-98-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %