Drukuj
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
20617.06EA 2470 PLN
20617.06
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Cyclopentadienylzirconium trichloride
Formuła: C₅H₅Cl₃Zr
MW: 262,676 g/mol
Temp. topnienia: 210 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015756
Numer CAS: 34767-44-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II