Drukuj
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L17850.06EA 609 PLN
L17850.06 L17850.03
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 240 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093661
Numer CAS: 121124-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0