Drukuj
5-Methylnicotinamide ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L18970.03EA 618 PLN
L18970.03 L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Formuła: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Temp. topnienia: 166…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664041
Numer CAS: 70-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0