Drukuj
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
Uwaga
H32546.03EA 168 PLN
H32546.03 H32546.06
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Formuła: C₁₀H₁₀ClFO₂
MW: 216,64 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832347
Numer CAS: 1017779-05-3