Chcesz zalogować się jeszcze raz?
N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
H33587.03EA 585 PLN InStock
H33587.03 H33587.06 H33587.MD
N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea
Formuła: C₆H₅Br₂N₃S
MW: 310,99
Temp. topnienia: 233…237 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15525458
Numer CAS: 31545-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość