Drukuj
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Niebezpieczeństwo
H34088.06EA 1530 PLN
H34088.06 H34088.03
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(5-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Formuła: C₆H₆BrN₃S
MW: 232,10 g/mol
Temp. topnienia: 236…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15525454
Numer CAS: 31430-38-3