Drukuj
(-)-Menthyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL245305-100GEA 2390 PLN
SIAL245305-100G SIAL245305-25G
(-)-Menthyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthyl chloroformate
Formuła: C₁₁H₁₉ClO₂
MW: 218,73 g/mol
Numer MDL: MFCD00009694
Numer CAS: 14602-86-9
Jednostka: 3277
ADR: 6.1,II