Drukuj
N-Bromoacetamide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALB2377-50GEA 2120 PLN
SIALB2377-50G
N-Bromoacetamide, Sigma-Aldrich®
N-Bromoacetamide
Formuła: C₂H₄BrNO
MW: 137,97 g/mol
Numer MDL: MFCD00037097
Numer CAS: 79-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-181-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III