Drukuj
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥97%
Uwaga
H57939.03EA 588 PLN
H57939.03
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥97%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 220,65 g/mol
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100755
Numer CAS: 947-95-5