Drukuj
Diclofenac sodium salt
Dostawca: Molekula
MOLE39643340-25GEA 984 PLN
MOLE39643340-25G
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formuła: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Numer MDL: MFCD00082251
Numer CAS: 15307-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 239-346-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III