Drukuj
4'-Hydroxydiclofenac, Supelco®
Dostawca: Merck
32412-10MGEA 3000 PLN
32412-10MG
4'-Hydroxydiclofenac, Supelco®
4'-Hydroxydiclofenac
Formuła: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15 g/mol
Numer MDL: MFCD01671980
Numer CAS: 64118-84-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III