Drukuj
4-Methoxyphenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL322393-25GEA 1330 PLN
SIAL322393-25G SIAL322393-5G
4-Methoxyphenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenyl chloroformate
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 186,5924 g/mol
Numer MDL: MFCD00013258
Numer CAS: 7693-41-6
Jednostka: 3277
ADR: 6.1,II