Drukuj
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B25440.06EA 284 PLN
B25440.06 B25440.14
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
3-Aminopropionitrile fumarate
Formuła: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 177 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013142
Numer CAS: 2079-89-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-208-7