Drukuj
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide (12,9% Pd)
Uwaga
44980.06EA 3750 PLN
44980.06
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide (12,9% Pd)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide
Formuła: C₃₄H₂₂Br₂FeP₂Pd
MW: 814,56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09953448
Numer CAS: 124268-93-5