Drukuj
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
H26895.06EA 2710 PLN
H26895.06 H26895.03 H26895.14
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride
Formuła: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MW: 683,98 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C
Numer MDL: MFCD00270284
Numer CAS: 67292-34-6