Drukuj
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
L09005.03EA 1690 PLN
L09005.03
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-D-histidine
Formuła: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Temp. topnienia: 161…163 °C
Numer MDL: MFCD00067702
Numer CAS: 67424-93-5