Drukuj
2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H33109.09EA 329 PLN
H33109.09 H33109.18
2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Formuła: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093020
Numer CAS: 25981-82-2