Drukuj
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Niebezpieczeństwo
H37465.06EA 1790 PLN
H37465.06 H37465.03
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11109327
Numer CAS: 34091-51-5