Erucic acid
Dostawca: Cayman Chemical
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:112-86-7
:
Wzór:C₂₂H₄₂O₂
Numer MDL:MFCD00063188
:338.58 g/mol
EINECS:204-011-3
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 90175-50Local Article Number: CAYM90175-50
- Supplier Article Number: 90175-100Local Article Number: CAYM90175-100
- Supplier Article Number: 90175-250Local Article Number: CAYM90175-250
- Supplier Article Number: 90175-500Local Article Number: CAYM90175-500