Autoklawy VAPOUR-Line są przeznaczone do zastosowań takich jak płyny w otwartych lub lekko zamkniętych naczyniach, narzędzia i ciała stałe, sterylizacja nieopakowana i odpady (niezgodne z normą DIN 58951).
- Sterylny filtr do odpowietrzania komory jest standardowo wyposażony
- Sterownik mikroprocesorowy z 10 zaprogramowanymi protokołami (5 wstępnie nagranych, dowolnie modyfikowalnych i 5 chronionych kodem)
- Zatwierdzony przez TÜV mechanizm ryglowania bezpieczeństwa i blokada termiczna zgodnie z EN DIN 61010-2-43 z elastyczną sondą odniesienia czujnika
- Usuwanie powietrza grawitacyjnie (z wyjątkiem modeli M)
- Zintegrowana kondensacja pary odlotowej, chłodzona wodą i kontrolowana temperatura
- Zintegrowany chip pamięci do przechowywania do 150 cykli (możliwy późniejszy wydruk)
Wszystkie modele VAPOUR-Line 80 i 135 wytwarzają parę bezpośrednio w komorze. Elementy grzejne znajdują się pod podstawą komory, dzięki czemu nie ma kontaktu między nimi a wodą zasilającą, co zapewnia długą żywotność elementów i zapobiega zanieczyszczeniu odpadami, stłuczonymi butelkami itp. Elementy są zabezpieczone przed przegrzaniem ogranicznikiem temperatury.
Modele VAPOUR-Line 80M i 135M są wyposażone w skuteczny system chłodzenia powietrzem po sterylizacji płynów. Skraca to czas chłodzenia nawet o 40% w porównaniu ze standardowymi modelami.
Interfejs RS485.
Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby dobrać właściwy model/funkcje, które pasują do Twojej aplikacji.