Drukuj
Butelki z rozpylaczem, SEMADENI
Dostawca: Semadeni
215-0227EA 0 PLN
215-0227 SEMA3331
Butelki z rozpylaczem, SEMADENI
Butelki i butle Rozpylacze
Stworzone z HDPE.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Solidny, wygodny i stabilny
Obracając dyszę, dostarczanie może się zmieniać od drobnego rozpylania do stałego strumienia.