  • Kryteria
    • Na stanie (41)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Zestawy do izolacji DNA i RNA
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/96/18945096.jpg
DNA and RNA may need to be concentrated and cleaned up to remove enzymes, oligonucleotides, buffers, or chemical inhibitors. With the DNA/RNA cleanup kits available from VWR, high-quality DNA and RNA can be purified and concentrated, even from small sample volumes. These efficient and time-saving purification tools result in DNA and RNA which may be used in any common downstream application like restriction enzyme digestion, labeling, hybridisation, ligation, cloning, and sequencing.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Gel Extraction Kit for easy and time-saving isolation of DNA fragments from agarose gels, with high recovery rates up to 30 µg for fragments from 50 b...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Cycle-Pure kits for quick and reliable purification of up to 30 µg DNA from PCR reactions and other reaction mixtures. DNA purified with peqGOLD Cycle...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   MicroSpin DNA Purification Kits for the purification of up to 10 µg DNA from PCR reaction mixtures. Optimised MicroSpin columns allow small elution vo...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   For quick and easy removal of unwanted DNA directly on the column during RNA preparation.
Numer katalogowy: (1B1414-200RXN)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Recombinant M-MLV Reverse Transcriptase purified from E. coli expressing the pol gene of Moloney Murine Leukemia Virus.
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  OMEGA BIOTEK
Opis:   Mag-Bind® TotalPure NGS offers an easy-to-use, reliable solution for the purification of both DNA and RNA for next-generation sequencing workflows wit...
Producent:  OMEGA BIOTEK
Opis:   Oczyszczanie DNA przy pomocy żelu jest popularną techniką używaną do izolacji specyficznych fragmentów DNA. Większość metod nie pozwala na całkowite u...
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   DEX G-50 DNA GRADE 1 * 100 g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Następny