  • Kryteria
    • Na stanie (26)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kity do ekstrakcji RNA
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
Isolating RNA of the highest integrity and purity with maximum yield is often judged to be the masterpiece of nucleic acid purification. However, with VWR’s choice of products this will easily become routine. Use column-based kits for simple manual processing of even small amounts of starting material. If scaling-up for huge sample volumes or if automation is needed, solutions for organic extraction or magnetic bead kits might be the preferred option.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"58"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   MicroSpin Total RNA Kit is optimised for low amounts of animal or human tissue and is ideally suited for quantitative RNA isolation (up to 15 µg) afte...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Ready to use reagent for quick and simple purification of high quality total RNA. Contains phenol and guanidine isothiocyanate.
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Total RNA Kits for the quick and easy isolation of high quality total RNA from animal or human cells and tissue.
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Bacterial RNA Kit for the extraction of high quality total RNA from gram+ or gram– bacteria. RNA extractions using this kit are quick, cheap and achie...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Plant RNA Kit efficiently isolates RNA from a wide range of plant species and plant tissue, effectively removing genomic DNA,
polysaccharides, ph...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Blood RNA Kits for quick isolation of high purity total RNA from fresh or anti-coagulated treated blood, including EDTA, citrate dextrose or heparin.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The Phenol-free Total RNA Purification Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total RNA from cultured animal cells, tissue ...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, RIBOZOL™, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit, 2×30 ml
UOM:  1 * 1 KIT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 58
  1  2  3  4  5  6  7  8  Następny
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping