  • Kryteria
    • Na stanie (24)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kity do ekstrakcji plazmidów
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Plasmid Miniprep Kit II for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA from up to 15 ml culture. Yields of up to 75 µg high q...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   XChange Plasmid Maxi-EF Kit for the quick and easy isolation of up to 520 µg highly pure, endotoxin-free plasmid DNA.
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   XChange Plasmid Maxi Kit for the isolation of up to 520 µg plasmid DNA per preparation. Anion exchange technology ensures highly pure and intact plasm...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   XChange Plasmid Midi Kit for the isolation of up to 100 µg plasmid DNA per preparation. Anion exchange technology ensures highly pure and intact plasm...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Plasmid Miniprep Kit I for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA. Yields of up to 25 µg super coiled plasmid DNA per pre...
Numer katalogowy: (732-3111)
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   XChange Plasmid Purification Kit for efficient removal of salts from plasmid DNA generated with anion exchange columns. Offering a time-saving alterna...
UOM:  1 * 1 KIT
Wycofano
Producent:  OMEGA BIOTEK
Opis:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Producent:  OMEGA BIOTEK
Opis:   Plazmidy izolowane tradycyjnymi metodami oczyszczania zwykle zawierają wysoki poziom endotoksyn, które mogą znacząco wpływać na transfekcję. Kity E.Z....
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 34
  1  2  3  4  5  Następny
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping