  • Kryteria
    • Na stanie (18)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
polymerazy
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   VWR® Taq Polimeraza jest termostabilną o bardzo dużej czystości rekombinowaną polimerazą DNA, pozwala w dużym zakresie na przeprowadzenie wydaj...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymerases are highly stable polymerases, featuring higher specificity, superior sensitivity and greater yields compared t...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   AccuPOL DNA Polimeraza jest termostabilnym enzymem o aktywności egzonukleazy 3' - 5', która pozwala na korektę blędów przy wprowadzaniu nukleotydów. P...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Numer katalogowy: (N638-KIT)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (PEQL01-9120)
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   peqGOLD Pure Taq DNA polymerase is a highly purified version of peqGOLD Taq, certified completely free of contaminating E. coli D...
UOM:  1 * 1 SZT
Wycofano
Numer katalogowy: (PEQL04-1090)
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   peqGOLD Uracil DNA-Glycosylase (UDG) in combination with dUTP prevents contamination in PCR reactions.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PEQL01-1051)
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   TAQ DNA POLYMERASE 1 * 5.000 JE
UOM:  1 * 5.000 JE
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Następny