  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "odwrotna-transkryptaza"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/39/18989739.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   peqGOLD M-MuLV H Minus Reverse Transcriptase (RT) is a genetically modified M-MuLV RT. The enzyme posesses RNA-dependent and DNA dependent polymerase ...
UOM:  1 * 10.000 SZT
Wycofano
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   The cDNA Synthesis Kit H Plus contains peqGOLD M-MuLV H Plus Reverse Transcriptase (RT). The genetically modified RT shows highest activity at 42 °C. ...
Numer katalogowy: (1B1326-50RXN)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ready One-Step RT-PCR Kit offers a single step procedure for performing RT-PCR reactions. Subsequent loading and visualisation of RT-PCR products are ...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   peqGOLD M-MuLV H Plus Reverse Transcriptase (RT) is a genetically modified M-MuLV RT with the highest activity at 42°C. The enzyme possesses RNA-depen...
UOM:  1 * 10.000 JE
Wycofano
Producent:  Quantabio
Opis:   qScript™ cDNA Synthesis Kit contains qScript™ Reverse Transcriptase, a mixture of a MMLV reverse transcriptase derivative and ribonuclease inhibitor p...
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   illustra™ RT-PCR is commonly used to amplify cDNA by combining first-strand cDNA synthesis of an RNA template with PCR amplification. Typically the re...
Numer katalogowy: (27-9263-01)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Ready-To-Go™ T-Primed First-Strand kit
UOM:  1 * 50 Tests
Producent:  Quantabio
Opis:   The qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit is a convenient and highly sensitive system for amplification of RNA templates up to 2 kb. cDNA synthesis and PCR...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 20
  1  2  3  Następny