Drukuj
Palety z wanną wychwytową do przechowywania materiałów niebezpiecznych
Dostawca: asecos
MSGA18451EA 8000 PLN
MSGA18451 MSGA18450
Palety z wanną wychwytową do przechowywania materiałów niebezpiecznych
PE, blue. Safe storage of aggressive liquids such as acids and alkalis.
  • For internal and external use
  • Depot manufactured completely from polyethylene
  • Roller slide front closing door
  • Integrated sump
  • Combined storing of drums and small containers is possible
Uwaga: Not suitable for the storage of flammable liquids.