  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Paski
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Producent:  Portwest Clothing
Opis:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   This belt made of 100% cotton canvas features a metal buckle.
Numer katalogowy: (KWIN100075940)
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Tool belt made of 100% cotton for handyworkers, carpenters etc.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KWIN100898240)
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Heavy-duty split leather tool belt for carpenters, joiners, fitters etc.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (113-08039)
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Elasticated belt made of 70% polypropylene and 30% latex covered yarn.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 15
  1  2  Następny
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping