Drukuj
BioSpectrometer® fluorescencyjny
Dostawca: Eppendorf
BioSpectrometer®
634-0807EA 43190 PLN
634-0807 634-0840
BioSpectrometer® fluorescencyjny
Spektrofotometry Spektrofotometery fluorescencyjne
BioSpectrometer® spektrometr fotometryczny oferuje wszystkie funkcje spektrometru UV / VIS, oraz dodatkową opcje do określenia bardzo niskiego stężenia cząsteczek biologicznych z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych.Urządzenie to zwiększa zakres pomiarowy do wykrywania DNA.
  • Kombinacja absorpcji i pomiarów fluorescencji w jednym urządzeniu
  • Szybka i niezawodna analiza kwasów nukleinowych i białka oznaczanie gęstości komórkowej, pomiar prędkości wbudowaniabarwników fluorescencyjnych w biomolekułach
  • pomiary absorbancji przy poszczególnych długościach fal bez obliczania
  • Zaprogramowane i dowolnie wybierane aplikacje absorpcji i fluorescencji
The fluorescence unit increases the measuring range by 1000 for detecting DNA.