Drukuj
Szafy na kwasy i zasady, SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB, asecos
Dostawca: asecos
SL-Classic
135-2033EA 0 PLN
135-2033 135-2032 135-2031
Szafy na kwasy i zasady, SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB, asecos
Meble Szafy bezpieczeństwa
Bezpieczne i zatwierdzone przechowywanie niebezpiecznych, niepalnych substancji w miejscu pracy.
Szafy wysokie
Elementy związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją; łatwe do czyszczenia
Dwa hermetycznie oddzielone od siebie komory
Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem zamykania)
Możliwość regulacji położenia szafy na nierównym podłożu
IWbudowane kanały powietrzne, wykonane z materiału niezawierającego metalu, umożliwiające podłączenie (NW 75) do instalacji wentylacyjnej, wspólny kanał wylotowy dla obu komów
Wysokiej jakości wentylacja - oddzielny wlot powietrza dla każdej komory przechowywania
Zewnętrzna obudowa wykonana z blachy stalowej laminowanej, korpus wewnętrzny powlekany melaminą.
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez pakietów wyposażenia wnętrza. Pakiety wyposażenia wnętrza należy zamówić dodatkowo. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę internetową lub skontaktuj się z biurem sprzedaży Avantor.
Dodatkowe informacje: koszt dostawy na zapytanie.