Drukuj
Zlewki, wysokie, szkło borokrzemianowe, z uchwytem, WITEG
Dostawca: Witeg
WITG5.503.500EA 264 PLN
WITG5.503.500
Zlewki, wysokie, szkło borokrzemianowe, z uchwytem, WITEG
Zlewki
Szkło borokrzemowe 3.3, z uchwytem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego.