Wytrząsarki do płynnych zadań mieszania, modele 2D mają ruch kołysania, a jednostki 3D mają trójwymiarowy ruch przewracania, modele podstawowe mają stały kąt wytrząsania, a jednostki cyfrowe mają regulowaną prędkość i kąt wytrząsania. Stosowane do jednorodnego mieszania w kolbach, kolbach hodowlanych, szalkach Petriego i probówkach. Wytrząsarki 3D są idealne do hodowli kultur komórkowych, ekstrakcji DNA, dystrybucji komórek oraz barwienia i odbarwiania komórek. Nawet przy wahaniach obciążenia i napięcia prędkość wytrząsania pozostaje stała. Różne nasadki umożliwiają wykorzystanie jednostek do różnych zastosowań.
- Może być używany w temperaturze 4 do 50 °C w inkubatorze lub chłodni
- Łatwa obsługa za pomocą klawiatury dotykowej
- Możliwość pracy ciągłej
- Timer: Odliczanie, regulowane od 1 s do 99 godz. 59 min (modele cyfrowe)
- Jednostki cyfrowe mają licznik: Pokaż czas wytrząsania, a także wyświetlanie kodu błędu
Dodatkowe informacje: Dostarczany z uniwersalną matą antypoślizgową. Inne akcesoria należy zamawiać osobno.